Kupfer ≥99,9999% (Metall-Basis), Perlen, Puratronic® ≤ 6 mm (0.2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10955.14 10955.22 10955.36
10955.14EA 156 EUR
10955.14 10955.22 10955.36
Kupfer ≥99,9999% (Metall-Basis), Perlen, Puratronic® ≤ 6 mm (0.2 in)
Copper
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molecular Weight: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Schmelzpunkt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545