Kupfer ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 7 mm (0.3 in)
Lieferant: Thermo Scientific
11443.DO 11443.HT
11443.DOEA 359 EUR
11443.DO 11443.HT
Kupfer ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 7 mm (0.3 in)
Copper
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈3.44g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molecular Weight: 63,55 g/mol
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1083 °C
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545