Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.0125 mm (0.0005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38381.FF 38381.FI 38381.GH
38381.FFEA 60.9 EUR
38381.FF 38381.FI 38381.GH
Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.0125 mm (0.0005 in)
Copper
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.07g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molecular Weight: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Schmelzpunkt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545