Kupfer ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
39682.06 39682.14 39682.22
39682.06EA 88 EUR
39682.06 39682.14 39682.22
Kupfer ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Copper
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Red brown Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molecular Weight: 63,55 g/mol
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1083 °C
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545