Kupfer, Drahtgeflecht 50 mesh, Ø 0.23 mm (0.009 in)
Lieferant: Thermo Scientific
39713.WP 39713.WQ
39713.WPEA 66.7 EUR
39713.WP 39713.WQ
Kupfer, Drahtgeflecht 50 mesh, Ø 0.23 mm (0.009 in)
Copper
CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molecular Weight: 63,55 g/mol
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1083 °C
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545