Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.675 mm (0.027 in)
Lieferant: Thermo Scientific
40374.CU 40374.CV 40374.RR
40374.CUEA 98.2 EUR
40374.CU 40374.CV 40374.RR
Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.675 mm (0.027 in)
Copper
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈241g/20x20cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molecular Weight: 63,55 g/mol
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1083 °C
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545