Kupfer ≥99% (Metall-Basis), Pulver -625 mesh (APS 0,50-1,5 µm)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
unter Argon abgefüllt
41205.09 41205.18 41205.30
41205.09EA 63.2 EUR
41205.09 41205.18 41205.30
Kupfer ≥99% (Metall-Basis), Pulver -625 mesh (APS 0,50-1,5 µm)
Copper
Purity: 99% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Reddish Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molecular Weight: 63,55 g/mol
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1083 °C
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545