Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), sphärische Pulver -100/+325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
42623.22 42623.36 42623.A3
42623.22EA 60.6 EUR
42623.22 42623.36 42623.A3
Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), sphärische Pulver -100/+325 mesh
Copper
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Red Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molecular Weight: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Schmelzpunkt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,02545