Kupfer, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
61139-1KG 61139-250G
SIAL61139-1KGEA 250 EUR
SIAL61139-1KG SIAL61139-250G
Kupfer, Sigma-Aldrich®
Copper
Formel: Cu
Molecular Weight: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Schmelzpunkt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545