Kupfer ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10975.BW 10975.BZ 10975.CC
10975.BWEA 139 EUR
10975.BW 10975.BZ 10975.CC
Kupfer ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Copper
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈28.1g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1083 °C
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545