Zink, körnig 30 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
222615000 222610025 222611000
ACRO222615000EA 107 EUR
ACRO222615000 ACRO222610025 ACRO222611000
Zink, körnig 30 mesh
Zinc
Formel: Zn
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 420 °C
Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
Merck Index: 12,10255
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Silver grey Granules or filings
Titration Complexometric ≥99.8 %
Particle size 30 mesh
Suitability (For determination of As) Passes test
Iron (Fe) ≤0.01 %
Lead (Pb) ≤0.01 %