Zink ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Scientific
00648.G1 00648.G5
00648.G1EA 46 EUR
00648.G1 00648.G5
Zink ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zinc
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈0.35g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Molecular Weight: 65,39 g/mol
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 420 °C
Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255