Zink ≥99,8%, Granulat ACS -20 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
36602.A1 36602.36 36602.22
36602.A1EA 151 EUR
36602.A1 36602.36 36602.22
Zink ≥99,8%, Granulat ACS -20 mesh
Zinc
Purity: 99.8% min CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Molecular Weight: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 908
Schmelzpunkt: 420
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255