Zink ≥99,993% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43417.22 43417.14
43417.22EA 128 EUR
43417.22 43417.14
Zink ≥99,993% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Zinc
Purity: 99.993% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈1.4g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Molecular Weight: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 908
Schmelzpunkt: 420
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255