Zink ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.01+/-0.0025 mm (0.0004+/-0.0001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45059.FF 45059.FI
45059.FFEA 276 EUR
45059.FF 45059.FI
Zink ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.01+/-0.0025 mm (0.0004+/-0.0001 in)
Zinc
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈0.045g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Molecular Weight: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 908
Schmelzpunkt: 420
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255