Reinraum-Overalls, Kimtech™ A5
Lieferant: KIMBERLY CLARK
88800 88801 88802 88803 88804 88805 88806
113-1198EA 450 EUR
113-1198 113-1199 113-1210 113-1211 113-1212 113-1213 113-1219
Reinraum-Overalls, Kimtech™ A5
Einweg-Kleidung
Dieser sterile Reinraumanzug mit CLEAN-DON™ Technologie ist aus SMS (Spinnvlies-Meltblownvlies-Spinnvlies)-Material gefertigt. Er verfügt über integrierte Druckknöpfe, welche die Hosenbeine und Ärmel zusammenhalten, sowie Daumenösen, die ein Aufrollen des Ärmels und damit ein Entblößen von Handgelenk oder Arm verhindern.
  • Tuchähnlicher Komfort
  • Innovative umzustülpende Faltung reduziert das Risiko, beim Öffnen oder Anziehen die Außenseite des Anzugs durch Berührung zu verunreinigen
  • Deutlich sichtbare blaue Linie entlang der Innenseite des Reinraumanzugs markiert die Stelle, wo man ihn während des Ankleidens berühren kann
  • Vakuum-Verpackung reduziert den Platzbedarf, sodass mehr Produkte in das Lager des Umkleidebereichs passen
Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M3.5.
Farbe: Weiß
Standards: PPE Cat III (EU) 2016/425, Type 5/6
Verpackung: Vakuumverpackt im Doppelbeutel für höheren Sterilitätssicherheitsgrad.