Zink 98+% stabil (gemäß UN-Klassifizierungsklasse 4), Staub
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
198340010 198340025 198341000 198340100 198340250
ACRO198340010EA 50.8 EUR
ACRO198340010 ACRO198340025 ACRO198341000 ACRO198340100 ACRO198340250
Zink 98+% stabil (gemäß UN-Klassifizierungsklasse 4), Staub
Zinc
Stable acc. to UN classification class 4
Formel: Zn
Molecular Weight: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 906 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 419 °C
Dichte: 7.14 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10255
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Powder
Particle Size/Sieve analysis ≤0.1 % Residue on 250 µm(+60 mesh) sieve
Zinc (Zn) ≥98.0 %