Zink 99,9 Metals basis, powder -100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
00424.A1 00424.A7 00424.30
00424.A1EA 122 EUR
00424.A1 00424.A7 00424.30
Zink 99,9 Metals basis, powder -100 mesh
Zinc
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-66-6 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 1436 MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Molecular Weight: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 908
Schmelzpunkt: 420
Dichte: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3 III
Merck Index: 12,10255