Zink ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver -140+325 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
39694.22
39694.36
39694.22EA
220
EUR
39694.22
39694.36
Zink ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver -140+325 mesh
Zinc
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Gray, bluish-white
Odour: Odourless
UN No.: 1436
MDL No.: MFCD00011291
Formel:
Zn Molecular Weight: 65,39 g/mol Siedepunkt: 907 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 419,5 °C Dichte: 7,13 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011291 CAS-Nummer: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 UN: 1436 ADR: 4.3,III |