Chrom ≥99% (Metall-Basis), unregelmäßige Stücke
Lieferant: Thermo Scientific
10150.22 10150.36
10150.22EA 76.7 EUR
10150.22 10150.36
Chrom ≥99% (Metall-Basis), unregelmäßige Stücke
Chromium
Purity: 99% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: Broken plate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
Molecular Weight: 52 g/mol
Siedepunkt: 2469 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1840 °C
Dichte: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010944
CAS-Nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288