Chrom ≥99,996% (Metall-Basis), Pulver -10+20 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10452.06 10452.14 10452.22
10452.06EA 82.2 EUR
10452.06 10452.14 10452.22
Chrom ≥99,996% (Metall-Basis), Pulver -10+20 mesh
Chromium
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010944
CAS-Nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1,III