Chrom ≥99,996% (Metall-Basis), kristalline Stücke 2-15 mm (0.08-0.59 in)
Lieferant: Thermo Scientific
10453.09 10453.18
10453.09EA 105 EUR
10453.09 10453.18
Chrom ≥99,996% (Metall-Basis), kristalline Stücke 2-15 mm (0.08-0.59 in)
Chromium
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
Molecular Weight: 52 g/mol
Siedepunkt: 2469 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1840 °C
Dichte: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010944
CAS-Nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288