Chrom ≥99,99% (Metall-Basis), Stücke 3-8 mm (0.1-0.31 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14760.18
14760.30
14760.18EA
163
EUR
14760.18
14760.30
Chrom ≥99,99% (Metall-Basis), Stücke 3-8 mm (0.1-0.31 in)
Chromium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-47-3
Physical Form: Broken Plate
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010944
Formel:
Cr Siedepunkt: 2469 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1840 °C Dichte: 7,2 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010944 CAS-Nummer: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 Merck Index: 12,02288 |