Chrom ≥99,2% (Metall-Basis), Pulver APS <10 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
41797.18
41797.30
41797.A1
41797.18EA
76.8
EUR
41797.18
41797.30
41797.A1
Chrom ≥99,2% (Metall-Basis), Pulver APS <10 µm
Chromium
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-47-3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010944
Formel:
Cr Molecular Weight: 52 g/mol Siedepunkt: 2469 Schmelzpunkt: 1840 Dichte: 7.2 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010944 CAS-Nummer: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 UN: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 12,02288 |