Chrom ≥99,99% (Metall-Basis), Pulver -60 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44556.22 44556.36
44556.22EA 135 EUR
44556.22 44556.36
Chrom ≥99,99% (Metall-Basis), Pulver -60 mesh
Chromium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010944
CAS-Nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1,III