Chrom, Patinal®
Lieferant: Merck
1.11807.0100
1.11807.0100EA
0
EUR
1.11807.0100
Chrom, Patinal®
Chromium
Formel:
Cr Molecular Weight: 52 g/mol Siedepunkt: 2469 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1840 °C Dichte: 7,2 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010944 CAS-Nummer: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 Merck Index: 12,02288 |