Chrom, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12097.0500 1.12097.5000
1.12097.0500EA 190 EUR
1.12097.0500 1.12097.5000
Chrom, Pulver, Sigma-Aldrich®
Chromium
Formel: Cr
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010944
CAS-Nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1890 °C
Molar Mass 51.99 g/mol
Boiling Point 2670 °C (1013 hPa)
Density 7.20 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable