Rhenium 99,97 Metals basis, foil, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10308.FF 10308.FI
10308.FFEA 260 EUR
10308.FF 10308.FI
Rhenium 99,97 Metals basis, foil, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Rhenium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈1.32g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Formel: Re
Molecular Weight: 186.21 g/mol
Siedepunkt: 5630
Schmelzpunkt: 3180
Dichte: 21.02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011195
CAS-Nummer: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Merck Index: 12,08343