VWR® VisiLight® LED3, Kaltlichtquelle ohne Lüfter
Lieferant: VWR Collection
631-1100EA 806 EUR
631-1100 631-1103
VWR® VisiLight® LED3, Kaltlichtquelle ohne Lüfter
Beleuchtung Kaltlichtquellen
Die passiv gekühlte LED-Kaltlichtquelle VisiLight® LED3 ohne Lüfterkühlung kann für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. Qualitätssischerung, industrielle Endoskopie oder Bildverarbeitung verwendet werden und ist besonders für Reinräume geeignet. Die Kaltlichtquellen zeichnen sich durch eine hohe Verarbeitungsqualität aus. Dank der umweltfreundlichen LED-Technologie sind sie effizient und langlebig. Trotz der lüfterlosen Kühlung, welche diese Kaltlichtquelle ideal für Reinraumanwendungen macht, übertrifft ihre Helligkeit die einer 150-W-Halogen-Kaltlichtquelle.
  • Modernes Design in einem robusten, eloxierten Aluminiumgehäuse
  • Umweltfreundliche LED-Technologie mit flimmerfreier Beleuchtung
  • Stromverbrauch 36 W bei einer Helligkeit (730 lm*), die eine 150-W-Halogen-Lichtquelle weit übertrifft
B×T×H: 174×259×81 mm
Gewicht: 3,7 kg
*mit Lichtleiter (Aktiv- Ø = 9 mm und L = 1 m)
*mit Lichtleiter (Aktiv- Ø = 9 mm und L = 1 m)
Bestellinformation: Lieferung mit einem Multiadapter-Netzteil (EU, UK, US). LED-Lebensdauer 50000 Stunden. Versionen mit anderen Farbtemperaturen oder hohem CRI sind auf Anfrage verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Avantor-Niederlassung für weitere Informationen.