PCR-Platten für Roche® LightCycler® 480
Lieferant: Brand
781358 781365 781364 781358BC
731-0164EA 375 EUR
731-0164 732-1463 732-1462 731-0439
PCR-Platten für Roche® LightCycler® 480
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP, weiß, geeignet für die Real Time-PCR (qPCR). Erhältlich im 96-well Low Profile und 384-well Format. Beide Platten können in zahlreichen Thermocyclern genutzt werden, sind aber perfekt angepasst für die Anwendung im Roche® LightCycler® 480.
  • Einheitlich weiß gefärbt mit Titandioxid (TiO₂)
  • Glatte Oberflächen um eine optimale Reflexion der Fluoreszenzsignale zu erzielen
  • Extradünne, gleichmäßige Wandstärken, um einen optimalen Wärmetransfer und kurze Zykluszeiten zu ermöglichen
  • Mit schwarzer alphanumerischer Codierung, keine zusätzliche Markierung an Cut corner
  • Frei von DNase, RNase und DNA
  • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285
*Die Platten können durch Mehrkanalpipetten und Robotersysteme bestückt werden.
Bestellinformation: Auf Anfrage auch mit Barcode erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Avantor-Niederlassung.