1-Octansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Natriumoctylsulfonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12292.0005
1.12292.0025
1.12292.0002
1.12292.0005EA
109
EUR
1.12292.0005
1.12292.0025
1.12292.0002
1-Octansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
1-Octansulfonsäure Natriumsalz
Formel:
C₈H₁₇NaO₃S Molecular Weight: 216,28 g/mol Schmelzpunkt: > 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007544 CAS-Nummer: 5324-84-5 EINECS: 226-195-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point |
|
Molar Mass | 216.27 g/mol |
Bulk Density | 345 kg/m3 |
pH | 5.5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...