2-Brom-2-buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A18058.14
A18058.22
A18058.14EA
62.9
EUR
A18058.14
A18058.22
2-Brom-2-buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98% stabilisiert
2-Brom-2-buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Stabilized
Purity: 98%
CAS No.: 13294-71-8
Molecular Formula: C4H7Br
Formula Weight: 135.00
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 1°(33°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Recognizable
Boiling Point: 82-90°
Beilstein Reference: 1733329
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000141
Formel:
C₄H₇Br Molecular Weight: 135 g/mol Siedepunkt: 82…90 °C Dichte: 1,328 Flammpunkt: 1 °C (33 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000141 CAS-Nummer: 13294-71-8 EINECS: 236-316-2 UN: 1993 ADR: 3,II |