1,3-Dichlor-2-buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Purity: 98%
CAS No.: 926-57-8
Molecular Formula: C4H6Cl2
Formula Weight: 125.00
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4730
Boiling Point: 125-129°
Beilstein Reference: 906754
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00000861
Formel:
C₄H₆Cl₂ Siedepunkt: 125…129 °C Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 1,161 Flammpunkt: 33 °C (91 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000861 CAS-Nummer: 926-57-8 EINECS: 213-138-3 UN: 1992 ADR: 3,III |