2-Methyl-2-pentenal (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methylpent-2-enal
359960250 359961000
ACRO359960250EA 42.4 EUR
ACRO359960250 ACRO359961000
2-Methyl-2-pentenal (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97%
2-Methyl-2-pentenal (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₀O
Siedepunkt: 134…136 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,86 g/cm³
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006978
CAS-Nummer: 623-36-9
EINECS: 210-789-5
UN: 1988
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %