1-Brom-4-methylcyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L02640.06 L02640.14
L02640.06EA 67.9 EUR
L02640.06 L02640.14
1-Brom-4-methylcyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥97%
1-Brom-4-methylcyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Purity: 97% CAS No.: 6294-40-2 Molecular Formula: C7H13Br Formula Weight: 177.09 Refractive Index: 1.4880 Boiling Point: 94-96°/50mm MDL No.: MFCD00014282
Formel: C₇H₁₃Br
Molecular Weight: 177.08 g/mol
Siedepunkt: 94…96 °C (50 mmHg)
Dichte: 1.262
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014282
CAS-Nummer: 6294-40-2
EINECS: 228-559-8