4-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
A16734.AD
A16734.AK
A16734.AU
A16734.ADEA
29.5
EUR
A16734.AD
A16734.AK
A16734.AU
4-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%
4-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Purity: 98%
CAS No.: 589-91-3
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4580
Melting Point: -41°
Boiling Point: 171-173°
Beilstein Reference: 1445998
MDL No.: MFCD00001449
Formel:
C₇H₁₄O Siedepunkt: 171…173 °C Schmelzpunkt: –41 °C Dichte: 0,915 Flammpunkt: 70 °C (158 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001449 CAS-Nummer: 589-91-3 EINECS: 209-664-8 |