Heptan (Isomerengemisch), TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
24548.298EA 32.7 EUR
24548.298 24548.550 24548.367 24548.460
Heptan (Isomerengemisch), TECHNICAL
Heptan (Isomerengemisch)
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Molecular Weight: 100,2 g/mol
Siedepunkt: 97…98 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –90,5 °C
Dichte: 0,68 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dabde8793eb27ef796098b842bf18b9ced8539b8&vid=d30a8083280d1915a43f51d93c49f9b76eabd579&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt min. 98.5%
Brechungsindex (20°C) 1,39 - 1,405
Verdampfungsrückstand Max. 20 ppm
Siedepunkt 90 - 100 °C