Hexan (Isomerengemisch) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexanes, Isohexane
L13233.AP
L13233.AU
L13233.0F
L13233.APEA
24.5
EUR
L13233.AP
L13233.AU
L13233.0F
Hexan (Isomerengemisch) ≥98%
Hexan (Isomerengemisch)
Purity: 98+%
CAS No.: 92112-69-1
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point:
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Molecular Weight: 86.18 g/mol Siedepunkt: 65…70 °C Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0.67 Flammpunkt: <–23 °C (–9 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179311 CAS-Nummer: 110-54-3 EINECS: 295-570-2 UN: 1208 ADR: 3 II Merck Index: 13,04712 |