Diisobutylen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diisobuten, 2,4,4-Trimethylpenten (Isomerengemisch)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14734.0100
8.14734.1000
8.14734.0100EA
31.9
EUR
8.14734.0100
8.14734.1000
Diisobutylen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Diisobutylen
Formel:
C₈H₁₆ Molecular Weight: 112,22 g/mol Siedepunkt: 101…102 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –106 °C Dichte: 0,71 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –6 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008855 CAS-Nummer: 25167-70-8 EINECS: 293-261-7 UN: 2050 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility |
|
Melting Point | -106 °C |
Molar Mass | 112.21 g/mol |
Boiling Point | 98 - 105 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 41 hPa (20 °C) |
Flash Point | -12 °C |
Refractive Index | 1.411 |
Explosion Limit | 0.7 - 5.8 %(V) |
Density | 0.72 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (H2O) |
Ignition Point | 380 °C DIN 51794 |
Viscosity Kinematic | 0.76 mm2/s (20 °C) |