Xylol (Isomerengemisch) 96% (Isomere plus Ethylbenzol), rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
200910010 200910025 200910250
ACRO200910010EA 44.7 EUR
ACRO200910010 ACRO200910025 ACRO200910250
Xylol (Isomerengemisch) 96% (Isomere plus Ethylbenzol), rein
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 0,865 g/cm³
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 % Xylene isomers + Ethylbenzene
Color scale ≤20 APHA