Xylol (Isomerengemisch), reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Dimethylbenzol
390790010 390790025
390790010.EA 53.4 EUR
390790010. 390790025.
Xylol (Isomerengemisch), reinst
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molecular Weight: 106.17 g/mol
Siedepunkt: 136…140 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 0.865 g/cm³
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥98.0 % (mixed isomers)
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test