Xylol (Isomerengemisch), BAKER, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dimethylbenzol
8118.2500EA
113.05
EUR
8118.2500
8118.1000
8118.5000
8118.9025
8118.9200
Xylol (Isomerengemisch), BAKER, J.T.Baker®
Xylol (Isomerengemisch)
Formel:
C₆H₄(CH₃)₂ Molecular Weight: 106,17 g/mol Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –34 °C Dichte: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 25 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077264 CAS-Nummer: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 UN: 1307 ADR: 3,III Merck Index: 13,10136 |
Spezifikation Testergebnisse
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs. | |
Appearance | passes test |
Additional Specification(s): | |
Assay | min. 98 % |
Color | max. 10 |