Xylol (Isomerengemisch) ≥99% (Isomere plus Ethylbenzol)
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Dimethylbenzol
16446-45L 16446-1L 16446-2.5L 16446-25L 16446-4X2.5L 16446-6X1L
16446-45LEA 3674.02 EUR
16446-45L 16446-1L 16446-2.5L 16446-25L 16446-4X2.5L 16446-6X1L
Xylol (Isomerengemisch) ≥99% (Isomere plus Ethylbenzol)
Xylol (Isomerengemisch)
RTECS Number: ZE2100000
UNSPSC Code: 12191501
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molecular Weight: 106.17 g/mol
Siedepunkt: 136…140 °C
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 0.87 g/cm³
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Xylene isomers and Ethylbenzol (GC) Min. 99.0 %
Ethyl benzene (GC) Max. 25.0 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
IR spectrum complying
Refractive Index n20/D 1.4960-1.4990
Vapor Pressure 18 mmHg ( 37.7 °C)