Xylol (Isomerengemisch) zA
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dimethylbenzol
07047.3700
07047.4700
07047.6700
07047.8900
KRAF07047.3700EA
54.3
EUR
KRAF07047.3700
KRAF07047.4700
KRAF07047.6700
KRAF07047.8900
Xylol (Isomerengemisch) zA
Xylol (Isomerengemisch)
Formel:
C₆H₄(CH₃)₂ Molecular Weight: 106.17 g/mol Siedepunkt: 140 Schmelzpunkt: –34 °C Dichte: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 25 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077264 CAS-Nummer: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 UN: 1307 ADR: 3 III Merck Index: 13,10136 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...