Aceton-[D6] 99.5 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: DMK-D6, Hexadeuteroaceton, Propanon-D6, Dimethylketon-D6
166220100 166220250 166220500
ACRO166220100EA 59.5 EUR
ACRO166220100 ACRO166220250 ACRO166220500
Aceton-[D6] 99.5 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Aceton-[D6]
Formel: D₃CC(O)CD₃
Molecular Weight: 64,03 g/mol
Siedepunkt: 55 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –93 °C
Dichte: 0,87 g/cm³
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044635
CAS-Nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure