Aceton-[D6] (99,9% D), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: DMK-D6, Hexadeuteroaceton, Propanon-D6, Dimethylketon-D6
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.00021.0010 1.00021.0100
1.00021.0010EA 116 EUR
1.00021.0010 1.00021.0100
Aceton-[D6] (99,9% D), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Aceton-[D6]
Formel: D₃CC(O)CD₃
Molecular Weight: 64,03 g/mol
Siedepunkt: 55,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95,4 °C
Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –19 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044635
CAS-Nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II