1,1,2,2-Tetrachlorethan-[D2] 99 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2-Dideutero-1,1,2,2-tetrachlorethan
133580050 133580200
ACRO133580050EA 88.4 EUR
ACRO133580050 ACRO133580200
1,1,2,2-Tetrachlorethan-[D2] 99 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
1,1,2,2-Tetrachlorethan-[D2]
Formel: Cl₂CDCDCl₂
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 1,61 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037672
CAS-Nummer: 33685-54-0
EINECS: 251-634-1
UN: 1702
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥98.5 %
NMR (19F-NMR) Consistent with structure
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 52.4 to 56.8 % C
Specific optical rotation +40° to +50° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol)