1,1,2,2-Tetrachlorethan-[D2] (99,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2-Dideutero-1,1,2,2-tetrachlorethan
321310010 321310050 321310250
ACRO321310010EA 23.2 EUR
ACRO321310010 ACRO321310050 ACRO321310250
1,1,2,2-Tetrachlorethan-[D2] (99,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie
1,1,2,2-Tetrachlorethan-[D2]
Formel: Cl₂CDCDCl₂
Siedepunkt: 146 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: -43 °C
Dichte: 1,61 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037672
CAS-Nummer: 33685-54-0
EINECS: 251-634-1
UN: 1702
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.50 %