Chloroform-[D1] 99.8+ atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trichlormethan-D1, Chloroform-D
209560250 209561000 209565000
ACRO209560250EA 30.8 EUR
ACRO209560250 ACRO209561000 ACRO209565000
Chloroform-[D1] 99.8+ atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Chloroform-[D1]
Formel: CDCl₃
Molecular Weight: 120,38 g/mol
Siedepunkt: 60,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000827
CAS-Nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.80 %
TMS 0.028 to 0.032 v/v%