Chloroform-[D1] für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: LABC LABORTECHNIK
|
Achtung
|
Synonyme:
Trichlormethan-D1, Chloroform-D
CCL3D100-AG
CCL3D100-TMS1
LBCLCCL3D100-AGEA
0
EUR
LBCLCCL3D100-AG
LBCLCCL3D100-TMS1
Chloroform-[D1] für die Kernresonanzspektroskopie
Chloroform-[D1]
Formel:
CDCl₃ Molecular Weight: 120,38 g/mol Siedepunkt: 60,8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –64,1 °C Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000827 CAS-Nummer: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 UN: 1888 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...